Principaux documents
GF15990857
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 10 m, coil width 25.4 mm
Synonyme(s) :
NI050237
1 EA
1 060,00 €
1 060,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 060,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 060,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 159-908-57
Longueur
10 m
Largeur de la bobine
25.4 mm
Épaisseur
0.10 mm