GF40879008
Yttrium
rod, 100mm, diameter 12.5mm, cast, 99%
Synonyme(s) :
Yttrium, Y 007930
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 408-790-08
Résistivité
57 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 12.5 mm
Point d'ébullition
3338 °C (lit.)
Pf
1522 °C (lit.)
Densité
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Clé InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable