Principaux documents
GF87202009
Yttrium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
Y 006010
1 EA
506,00 €
506,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
506,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Y
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141617
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
506,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 872-020-09
Résistivité
57 μΩ-cm, 20°C
Poids
20 g
Taille max. des part.
500 (micron)
pb
3338 °C (lit.)
Pf
1522 °C (lit.)
Densité
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Y]
InChI
1S/Y
Clé InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable