Principaux documents
GF40502179
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PA 6, 6 - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, black
Synonyme(s) :
AM396310
1 EA
417,00 €
417,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
417,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
417,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 405-021-79
Poids
1000 g
Couleur
black
Taille nominale des granulés
3 mm