Principaux documents
GF38624058
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0035 mm, L 5 m, coil width 490 mm
Synonyme(s) :
ES301035
1 EA
739,00 €
739,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
739,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
739,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 386-240-58
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
490 mm
Épaisseur
0.0035 mm