Principaux documents
GF38363272
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 12 micron, weight 50 g, min. particle size 0.4 micron
Synonyme(s) :
VC006010
1 EA
924,00 €
924,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
924,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12141908
Nomenclature NACRES :
NA.23
924,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 383-632-72
Poids
50 g
Taille max. des part.
12 μm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable