934690
Graphite
electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonyme(s) :
Carbon anode, Graphite anode
245,00 €
About This Item
245,00 €
Produits recommandés
Matériaux
copper substrate (current collector)
Niveau de qualité
Qualité
battery grade
Description
Description/Nominal Voltage: 0.1 V vs Li/Li+
Essai
≥98% (active material characteristic)
Composition
Active material loading 6.5 mg/cm2 ± 5%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille
10 μm , copper current collector
5 in. × 10 in.
60 μm , excluding current collector
Taille des particules
15-20 μm (active material characteristic)
Capacité
≥370 mAh/g (Nominal Discharge)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2