GF33627023
Cadmium
tube, 500mm, outside diameter 2.29mm, inside diameter 1.27mm, wall thickness 0.51mm, 99.95+%
Synonyme(s) :
Cadmium, CD007200
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 336-270-23
Résistivité
7.27 μΩ-cm, 22°C
L × épaisseur de paroi
500 mm × 0.51 mm
D.E. × D.I.
2.29 mm × 1.27 mm
Point d'ébullition
765 °C (lit.)
Pf
320.9 °C (lit.)
Densité
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clé InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable