GF32799268
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
500m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
CU065110
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 327-992-68
L × diam.
500 m × 0.025 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.