GF31925213
Carbon
tube, outside diameter 3.18 mm, length 150 mm, wall thickness 0.8 mm
Synonyme(s) :
Activated charcoal, C 007201, Charcoal activated
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 319-252-13
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Longueur
150 mm
D.E.
3.18 mm
Épaisseur de la paroi
0.8 mm
Pf
3550 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable