Documents
GF29045808
Manganese
foil, thickness 0.016 mm, size 50 × 50 mm, purity 98.7%
Synonyme(s) :
MN000171
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Mn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141724
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98.7%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 290-458-08
Résistivité
185 μΩ-cm, 20°C
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.016 mm
Point d'ébullition
1962 °C (lit.)
Pf
1244 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clé InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable