Principaux documents
GF28990323
Polyimide
(PI), film, thickness 0.05 mm, size 500 × 500 mm, grade upilex s
Synonyme(s) :
IM301301
1 EA
475,00 €
5 EA
1 800,00 €
10 EA
3 320,00 €
475,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
475,00 €
5 EA
1 800,00 €
10 EA
3 320,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
475,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 289-903-23
Taille
500 × 500 mm
Épaisseur
0.05 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable