Principaux documents
GF27810536
Polybutylene Terephthalate - 30% Glass Fiber Reinforced
(PBT 30% GFR), rod, diam. 30 mm, L 500 mm, condition machining feedstock
Synonyme(s) :
ES357930
1 EA
407,00 €
407,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
407,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
407,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 278-105-36
Longueur
500 mm
Diamètre
30 mm