Principaux documents
GF15496577
Polybutylene Terephthalate - 30% Glass Fiber Reinforced
(PBT 30% GFR), rod, diam. 40 mm, L 1000 mm, condition machining feedstock
Synonyme(s) :
ES357940
1 EA
636,00 €
636,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
636,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
636,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 154-965-77
Longueur
1000 mm
Diamètre
40 mm