Principaux documents
GF27530197
Cerium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
CE006100
1 EA
779,00 €
779,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
779,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ce
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141601
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
779,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 275-301-97
Résistivité
73 μΩ-cm, 20°C
Poids
100 g
Taille max. des fragments
25 mm
pb
3443 °C (lit.)
Pf
795 °C (lit.)
Densité
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ce]
InChI
1S/Ce
Clé InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable