461210
Cerium
chips
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace rare earth metals basis
Forme
chips
chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Résistivité
73 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
3443 °C (lit.)
Pf
795 °C (lit.)
Densité
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ce]
InChI
1S/Ce
Clé InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.