Principaux documents
GF25457878
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.999%
Synonyme(s) :
AS506100
1 EA
948,00 €
948,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
948,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
948,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 254-578-78
Poids
10 g
Taille max. des fragments
10 mm