Principaux documents
GF24773665
Bismuth/Tin
lump, Bi 58%/Sn 42%, 100 mm max. lump size, weight 1000 g, condition ingot
Synonyme(s) :
BI116100
About This Item
Code UNSPSC :
12141706
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF24773665 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 247-736-65
Poids
1000 g
Taille max. des fragments
100 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :