Principaux documents
GF24050584
Polyhydroxybutyrate/Polyhydroxyvalerate 12% - Biopolymer
(PHB88/PHV12), granule, 3 mm nominal granule size, weight 19 g
Synonyme(s) :
BV326300
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 240-505-84
Poids
19 g
Taille nominale des granulés
3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable