Principaux documents
GF23031010
Polycarbonate
(PC), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, additives heat stabilizer only
Synonyme(s) :
CT306310
1 EA
438,00 €
438,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
438,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
438,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 230-310-10
Poids
2000 g
Taille nominale des granulés
3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable