Documents
GF22490423
Silicon carbide
powder, max. particle size 75 micron, weight 500 g, purity 98.7%
Synonyme(s) :
SI676010
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98.7%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 224-904-23
Poids
500 g
Taille max. des part.
75 μm