Principaux documents
GF19714642
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.15 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
W 145351
1 EA
437,00 €
437,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
437,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
437,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 197-146-42
Longueur
10 m
Diamètre
0.15 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable