GF19229115
Gold
microfoil, disks, 10mm, thinness 1.0μm, specific density 1932μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Synonyme(s) :
Gold, AU004850
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 192-291-15
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Diam. × épaisseur
10 mm × 1.0 μm
Point d'ébullition
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable