BMSBT4500EUK
Benchmark Orbi-Shaker™ CO2 with remote controller
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonyme(s) :
orbital shaker, microplate shaker, carbon dioxide incubator, CO2 incubation, harsh enviroment incubation
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific BT4500-E-UK
Paramètres
200-1200 rpm speed
Plaque/Plateau, l × L
33 cm × 30 cm
Description générale
Application
Informations légales