Principaux documents
GF18576401
Aluminium alloy 5754
rod, Al 97%/Mg 3%, 6.35 mm diameter, length 1000 mm, condition extruded
Synonyme(s) :
AB187910
1 EA
275,00 €
275,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
275,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
275,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 185-764-01
Longueur
1000 mm
Diamètre
6.35 mm