Principaux documents
GF03304774
Aluminium alloy 5754
rod, Al 97%/Mg 3%, 6.35 mm diameter, length 100 mm, condition extruded
Synonyme(s) :
AB187910
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 033-047-74
Longueur
100 mm
Diamètre
6.35 mm