Principaux documents
GF18229754
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm
Synonyme(s) :
ET307994
1 EA
443,00 €
443,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
443,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
443,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 182-297-54
Longueur
1000 mm
Diamètre
50 mm