Principaux documents
GF17460716
Aluminum/Copper metal matrix composite
tube, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, outside diameter 25.4 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
AL427250
1 EA
1 610,00 €
1 610,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 610,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 610,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 174-607-16
Longueur
500 mm
D.E.
25.4 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm