Principaux documents
GF17325356
Zirconium nitride
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
ZR536010
1 EA
959,00 €
959,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
959,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
959,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 173-253-56
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable