Principaux documents
GF17216489
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter, temper annealed
Synonyme(s) :
FE020351
10 EA
85,70 €
85,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
85,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
85,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 172-164-89
Diamètre
10 mm
10 mm
Épaisseur
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy