Principaux documents
GF53936242
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
NI115130
1 EA
940,00 €
940,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
940,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
940,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 539-362-42
L × diam.
500 m × 0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.