GF15970080
Chromium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.04mm, permanent polyester support, 99.99+%
Synonyme(s) :
Chromium, CR000180
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 159-700-80
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
25 x 25 mm × 0.04 mm
Point d'ébullition
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N