GF34087103
Chromium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.02mm, permanent polyester support, 99.99+%
Synonyme(s) :
Chromium, CR000150
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 340-871-03
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
50x50 mm × 0.02 mm
Point d'ébullition
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N