Principaux documents
GF13948959
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, tolerance +/-0.4
Synonyme(s) :
SI303200
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 139-489-59
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
2 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3