Principaux documents
GF12190294
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 40 mm, L 50 mm, black
Synonyme(s) :
SU337940
1 EA
338,00 €
5 EA
1 370,00 €
10 EA
2 500,00 €
338,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
338,00 €
5 EA
1 370,00 €
10 EA
2 500,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
338,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 121-902-94
Longueur
50 mm
Diamètre
40 mm
Couleur
black
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable