Principaux documents
GF11606419
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 94.5%/Al 3%/V 2.5%, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, temper annealed
Synonyme(s) :
TI040400
1 EA
746,00 €
746,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
746,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
746,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 116-064-19
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.25 mm