Principaux documents
GF11471880
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 150micron max. particle size, atomized, 500g, 30micron
Synonyme(s) :
FK256011
1 EA
849,00 €
849,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
849,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
849,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder (atomized)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 114-718-80
Poids
500 g
Taille max. des part.
150 μm