Documents
GF10503997
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 1 m, coil width 450 mm
Synonyme(s) :
FP301050
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 105-039-97
Longueur
1 m
Largeur de la bobine
450 mm
Épaisseur
0.005 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable