Principaux documents
GF09947885
Magnesium fluoride
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
Synonyme(s) :
MG516100
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 099-478-85
Poids
20 g
Taille max. des fragments
5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable