Principaux documents
GF08248978
Polypropylene
(PP), granule, 3 mm nominal granule size, weight 5 kg, condition block copolymer
Synonyme(s) :
PP306320
1 EA
611,00 €
611,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
611,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
611,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 082-489-78
Poids
5 kg
Taille nominale des granulés
3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable