Principaux documents
GF07086775
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), tube, outside diameter 1.34mm, L 20 m, wall thickness 0.17 mm
Synonyme(s) :
AM307013
1 EA
514,00 €
514,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
514,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
514,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 070-867-75
Longueur
20 m
Épaisseur de la paroi
0.17 mm