Principaux documents
GF05917978
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 100 x 100mm, 0.9mm thickness, annealed, mirror polished on both sides
Synonyme(s) :
FF210376
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
annealed (mirror polished on both sides)
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 059-179-78
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 0.9 mm