Documents
GF04691460
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Synonyme(s) :
CA006101
About This Item
Code UNSPSC :
12141503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 046-914-60
Poids
50 g
Taille max. des fragments
10 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable