GF04664572
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.125 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Synonyme(s) :
ST311125
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 046-645-72
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.125 mm
Couleur
clear clear
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable