Principaux documents
GF02839822
Palladium/Silver
foil, Pd 75%/Ag 25%, thickness 0.01 mm, size 50 × 50 mm
Synonyme(s) :
PD030210
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 028-398-22
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.01 mm