Principaux documents
GF02815567
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
powder, 450micron max. particle size, spherical powder, 50g
Synonyme(s) :
TI016010
1 EA
352,00 €
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
352,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 028-155-67
Poids
50 g
Taille max. des part.
450 μm