Principaux documents
GF01671151
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 2 m, coil width 300 mm
Synonyme(s) :
ST311030
1 EA
241,00 €
241,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
241,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
241,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 016-711-51
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
300 mm
Épaisseur
0.03 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable