Principaux documents
GF01078039
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
100g lump, 5mm max. lump size
Synonyme(s) :
NI296100
1 EA
768,00 €
768,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
768,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
768,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 010-780-39
Poids
100 g
Taille max. des fragments
5 mm