Principaux documents
GF00767156
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 4 mm nominal granule size, weight 2000 g
Synonyme(s) :
ET356300
1 EA
332,00 €
332,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
332,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
332,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 007-671-56
Poids
2000 g
Taille nominale des granulés
4 mm