Principaux documents
GF00412692
Polyphenylenesulfide - 40% Glass Fiber Reinforced
(PPS - 40% GFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g
Synonyme(s) :
SU316300
1 EA
214,00 €
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
214,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 004-126-92
Poids
100 g
Taille nominale des granulés
3 mm